Stampa…
2-[(2-Fluoro-6-nitrophenyl)sulphanyl]acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC200017-1G PC200017-500MG
APOSPC200017-1GEA 538 EUR
APOSPC200017-1G APOSPC200017-500MG
2-[(2-Fluoro-6-nitrophenyl)sulphanyl]acetic acid
2-[(2-Fluoro-6-nitrophenyl)sulphanyl]acetic acid
Formula: C₈H₆FNO₄S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22573544
CAS Number: 1247021-61-9