Stampa…
(4-Fluoro-3-iodophenyl)methanol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluoro-3-iodobenzyl alcohol
PC200014-1G PC200014-250MG PC200014-5G
APOSPC200014-1GEA 161 EUR
APOSPC200014-1G APOSPC200014-250MG APOSPC200014-5G
(4-Fluoro-3-iodophenyl)methanol 96%
(4-Fluoro-3-iodophenyl)methanol
Formula: C₇H₆FIO
Peso molecolare: 252,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18396949
CAS Number: 227609-87-2