Stampa…
Methyl-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-2-cyanoacetate
Fornitore: Apollo Scientific
PC200012-1G PC200012-500MG PC200012-5G
APOSPC200012-1GEA 102 EUR
APOSPC200012-1G APOSPC200012-500MG APOSPC200012-5G
Methyl-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-2-cyanoacetate
Methyl-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-2-cyanoacetate
Formula: C₁₀H₆ClF₃N₂O₂
Punto di fusione: 206…208 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16622814
CAS Number: 658066-43-4