Stampa…
4-Bromo-1-ethyl-2-fluorobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC200008-1G PC200008-500MG
APOSPC200008-1GEA 415 EUR
APOSPC200008-1G APOSPC200008-500MG
4-Bromo-1-ethyl-2-fluorobenzene
4-Bromo-1-ethyl-2-fluorobenzene
Formula: C₈H₈BrF
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16619427
CAS Number: 627463-18-7