Stampa…
1-Bromo-2-(chloromethyl)-4-fluorobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC200007-1G PC200007-500MG PC200007-5G
APOSPC200007-1GEA 168 EUR
APOSPC200007-1G APOSPC200007-500MG APOSPC200007-5G
1-Bromo-2-(chloromethyl)-4-fluorobenzene
1-Bromo-2-(chloromethyl)-4-fluorobenzene
Formula: C₇H₅BrClF
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09263441
CAS Number: 857276-61-0