Stampa…
Ethyl-2,6-dichloro-5-fluoronicotinate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2,6-dichloro-5-fluoropyridine-3-carboxylate
PC200006-1G PC200006-5G PC200006-10G
APOSPC200006-1GEA 65.5 EUR
APOSPC200006-1G APOSPC200006-5G APOSPC200006-10G
Ethyl-2,6-dichloro-5-fluoronicotinate 97%
Ethyl-2,6-dichloro-5-fluoronicotinate
Formula: C₈H₆Cl₂FNO₂
Peso molecolare: 238,05 g/mol
Punto di ebollizione: 95…97 °C/2…3mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09757511
CAS Number: 82671-03-2