Stampa…
N-(2-Amino-4-fluoro-6-methylphenyl)acetamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC200005-1G PC200005-500MG
APOSPC200005-1GEA 311 EUR
APOSPC200005-1G APOSPC200005-500MG
N-(2-Amino-4-fluoro-6-methylphenyl)acetamide
N-(2-Amino-4-fluoro-6-methylphenyl)acetamide
Formula: C₉H₁₁FN₂O
Punto di fusione: 144…145 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22573532
CAS Number: 1407516-46-4