Stampa…
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amino}propane-1,2-diol
Fornitore: Apollo Scientific
PC200003-1G PC200003-500MG
APOSPC200003-1GEA 168 EUR
APOSPC200003-1G APOSPC200003-500MG
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amino}propane-1,2-diol
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amino}propane-1,2-diol
Formula: C₉H₁₀ClF₃N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22383956
CAS Number: 1393845-79-8