Stampa…
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Kobayashi's Reagent, NaBArF24
PC1999-1G PC1999-5G PC1999-10G
APOSPC1999-1GEA 35 EUR
APOSPC1999-1G APOSPC1999-5G APOSPC1999-10G
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate 99%
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate
Kobayashi's Reagent
Formula: C₃₂H₁₂BF₂₄Na
Peso molecolare: 886,20 g/mol
Punto di fusione: 310 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043323
CAS Number: 79060-88-1