Stampa…
2-Amino-5-fluorobenzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Fluoroanthranilamide
PC1994-1G PC1994-250MG PC1994-5G
APOSPC1994-1GEA 87.3 EUR
APOSPC1994-1G APOSPC1994-250MG APOSPC1994-5G
2-Amino-5-fluorobenzamide 97%
2-Amino-5-fluorobenzamide
Formula: C₇H₇FN₂O
Peso molecolare: 154,14 g/mol
Punto di fusione: 146…148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03428522
CAS Number: 63069-49-8