Stampa…
6-(Trifluoromethyl)uracil 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)uracil, 2,4-Dihydroxy-6-trifluoromethylpyrimidine
PC1992-1G PC1992-5G PC1992-25G
APOSPC1992-1GEA 102 EUR
APOSPC1992-1G APOSPC1992-5G APOSPC1992-25G
6-(Trifluoromethyl)uracil 98%
6-(Trifluoromethyl)uracil
Formula: C₅H₃F₃N₂O₂
Peso molecolare: 180,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01011762
CAS Number: 672-45-7