Stampa…
2-Amino-3,5-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1991-1G PC1991-250MG
APOSPC1991-1GEA 357 EUR
APOSPC1991-1G APOSPC1991-250MG
2-Amino-3,5-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Amino-3,5-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃F₅N₂
Punto di ebollizione: 85…86 °C/27mmHg
Densità: 1,524 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03840199
CAS Number: 883498-68-8