Stampa…
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-5-chloro-α,α,α-trifluortoluene, 5-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 3-Amino-5-chlorobenzotrifluoride, 3-Amino-5-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 3-Chloro-5-trifluoromethylaniline
PC1984-5G PC1984-1G
APOSPC1984-5GEA 24.8 EUR
APOSPC1984-5G APOSPC1984-1G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₅ClF₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02684210
CAS Number: 69411-05-8
EINECS: 273-989-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III