Stampa…
Allyl-2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ether 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC1975-1G PC1975-25G PC1975-5G
APOSPC1975-1GEA 87.3 EUR
APOSPC1975-1G APOSPC1975-25G APOSPC1975-5G
Allyl-2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ether 97%
Allyl-2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ether
Formula: C₆H₇F₅O
Peso molecolare: 190,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093320
CAS Number: 186907-75-5