Stampa…
Methyl 3-Amino-2-fluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC19685-250MG PC19685-1G
APOSPC19685-250MGEA 33.5 EUR
APOSPC19685-250MG APOSPC19685-1G
Methyl 3-Amino-2-fluorobenzoate
Methyl 3-Amino-2-fluorobenzoate
Formula: C₈H₈FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12923265
CAS Number: 1195768-18-3