1,3-Difluoro-2-iodobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC19684-100G
PC19684-25G
APOSPC19684-100GEA
120
EUR
APOSPC19684-100G
APOSPC19684-25G
1,3-Difluoro-2-iodobenzene 98%
1,3-Difluoro-2-iodobenzene
Formula:
C₆H₃F₂I Punto di ebollizione: 71 °C/14mmHg Punto di fusione: 24 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04039247 CAS Number: 13697-89-7 |