Stampa…
Tetrabutylammonium fluoride 1.0 M in THF
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1945-1L PC1945-250ML
APOSPC1945-1LEA 248 EUR
APOSPC1945-1L APOSPC1945-250ML
Tetrabutylammonium fluoride 1.0 M in THF
Tetrabutylammonium fluoride
Formula: C₁₆H₃₆FN
Peso molecolare: 261,47 g/mol
Punto di ebollizione: 65…67 °C
Densità: 0,903 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –17 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011747
CAS Number: 429-41-4
EINECS: 207-057-2
UN: 1993
ADR: 3,III