Stampa…
2-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1942-1G PC1942-5G
APOSPC1942-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1942-1G APOSPC1942-5G
2-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
2-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BFO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039323
CAS Number: 162101-31-7