Stampa…
4-Chloro-6-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1939G-1G PC1939G-5G
APOSPC1939G-1GEA 126 EUR
APOSPC1939G-1G APOSPC1939G-5G
4-Chloro-6-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline 98%
4-Chloro-6-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₁H₇ClF₃N
Peso molecolare: 245,630 g/mol
Punto di fusione: 62…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153097
CAS Number: 1701-26-4