Stampa…
3-Chloro-2-methyl-5-trifluoromethylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1939-1G PC1939-5G
APOSPC1939-1GEA 94.5 EUR
APOSPC1939-1G APOSPC1939-5G
3-Chloro-2-methyl-5-trifluoromethylpyridine
3-Chloro-2-methyl-5-trifluoromethylpyridine
Formula: C₇H₅ClF₃N
Peso molecolare: 195,57 g/mol
Punto di ebollizione: 56…59 °C/15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00068123
CAS Number: 175277-30-2