Stampa…
2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1938-1G PC1938-5G PC1938-10G PC1938-250MG
APOSPC1938-1GEA 24.8 EUR
APOSPC1938-1G APOSPC1938-5G APOSPC1938-10G APOSPC1938-250MG
2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₅ClF₃N
Punto di ebollizione: 91…93 °C/69mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052900
CAS Number: 22123-14-4