Stampa…
4-Chloro-6-methyl-5-nitro-2-(trifluoromethyl)quinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC1936M-1G PC1936M-5G
APOSPC1936M-1GEA 26.3 EUR
APOSPC1936M-1G APOSPC1936M-5G
4-Chloro-6-methyl-5-nitro-2-(trifluoromethyl)quinoline 95%
4-Chloro-6-methyl-5-nitro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₁H₆ClF₃N₂O₂
Peso molecolare: 290,63 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00126373
CAS Number: 175203-61-9