Stampa…
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1935-25G PC1935-5G PC1935-10G
APOSPC1935-25GEA 81.2 EUR
APOSPC1935-25G APOSPC1935-5G APOSPC1935-10G
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formula: C₁₀H₉F₃O₂
Punto di fusione: 84…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06823965
CAS Number: 94022-99-8
EINECS: 301-594-7