Stampa…
1-Chloro-1,1,2-trifluoro-2-iodoethane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1934-25G PC1934-5G PC1934-100G
APOSPC1934-25GEA 271 EUR
APOSPC1934-25G APOSPC1934-5G APOSPC1934-100G
1-Chloro-1,1,2-trifluoro-2-iodoethane 97%
1-Chloro-1,1,2-trifluoro-2-iodoethane
Formula: C₂HClF₃I
Punto di ebollizione: 77 °C/630mmHg
Densità: 2,181 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042138
CAS Number: 354-26-7
EINECS: 206-553-6