Stampa…
3-Chloro-4-iodobenzotrifluoride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1931J-100G PC1931J-25G PC1931J-5G
APOSPC1931J-100GEA 199 EUR
APOSPC1931J-100G APOSPC1931J-25G APOSPC1931J-5G
3-Chloro-4-iodobenzotrifluoride 97%
3-Chloro-4-iodobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃ClF₃I
Peso molecolare: 306,45 g/mol
Punto di ebollizione: 58…60 °C/0,2mmHg
Densità: 1,9802 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042562
CAS Number: 141738-80-9