Stampa…
6-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC1931F-25G PC1931F-5G
APOSPC1931F-25GEA 1160 EUR
APOSPC1931F-25G APOSPC1931F-5G
6-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
6-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₅ClF₃NO
Punto di fusione: 280…289 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00276583
CAS Number: 18706-21-3