Stampa…
3-Chloro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1931E-25G PC1931E-5G
APOSPC1931E-25GEA 139 EUR
APOSPC1931E-25G APOSPC1931E-5G
3-Chloro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3-Chloro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃ClF₃NO
Peso molecolare: 197,541 g/mol
Punto di fusione: 159…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153095
CAS Number: 76041-71-9