Stampa…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Chloro-5-hydroxybenzotrifluoride
PC1930L-100G PC1930L-25G PC1930L-5G
APOSPC1930L-100GEA 56.8 EUR
APOSPC1930L-100G APOSPC1930L-25G APOSPC1930L-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₇H₄ClF₃O
Peso molecolare: 196,56 g/mol
Punto di ebollizione: 120…122 °C/27mmHg
Punto di fusione: 42…46 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042525
CAS Number: 6294-93-5
UN: 3261
ADR: 8,III