Stampa…
4-Chloro-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1930B-1G PC1930B-250MG PC1930B-5G
APOSPC1930B-1GEA 36.4 EUR
APOSPC1930B-1G APOSPC1930B-250MG APOSPC1930B-5G
4-Chloro-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-Chloro-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₄ClF₄N
Punto di fusione: 78…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00276579
CAS Number: 59611-55-1