Stampa…
1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chloro-2-fluorobromobenzene
PC1928-100G PC1928-25G PC1928-5G
APOSPC1928-100GEA 49.3 EUR
APOSPC1928-100G APOSPC1928-25G APOSPC1928-5G
1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzene 98%
1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzene
Formula: C₆H₃BrClF
Punto di ebollizione: 88…92 °C/24mmHg
Punto di fusione: 43 °C
Flash Pt: 74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03412182
CAS Number: 144584-65-6