Stampa…
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]but-1-en-3-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1921-1G PC1921-5G PC1921-250MG
APOSPC1921-1GEA 24.8 EUR
APOSPC1921-1G APOSPC1921-5G APOSPC1921-250MG
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]but-1-en-3-one 97%
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]but-1-en-3-one
Formula: C₁₁H₉F₃O
Punto di ebollizione: 118 °C/4mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052848
CAS Number: 80992-93-4