Stampa…
4-Chloro-2-fluorotoluene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1920-100G PC1920-250G PC1920-1KG PC1920-5G PC1920-500G PC1920-5KG
APOSPC1920-100GEA 56.8 EUR
APOSPC1920-100G APOSPC1920-250G APOSPC1920-1KG APOSPC1920-5G APOSPC1920-500G APOSPC1920-5KG
4-Chloro-2-fluorotoluene 99%
4-Chloro-2-fluorotoluene
Formula: C₇H₆ClF
Peso molecolare: 144,58 g/mol
Punto di ebollizione: 158 °C
Densità: 1,186 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 51 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000571
CAS Number: 452-75-5
UN: 1993
ADR: 3,III