Stampa…
2-Chloro-4-fluorotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-4-fluoro-1-methylbenzene
PC1890-250G PC1890-1KG PC1890-5KG PC1890-10KG
APOSPC1890-250GEA 27.7 EUR
APOSPC1890-250G APOSPC1890-1KG APOSPC1890-5KG APOSPC1890-10KG
2-Chloro-4-fluorotoluene 98%
2-Chloro-4-fluorotoluene
Formula: C₇H₆ClF
Punto di ebollizione: 154…156 °C
Densità: 1,198 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000572
CAS Number: 452-73-3
EINECS: 207-209-8
UN: 1993
ADR: 3,III