Stampa…
2-Chlor-4-fluorothiophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1889-1G PC1889-250MG PC1889-5G
APOSPC1889-1GEA 60.9 EUR
APOSPC1889-1G APOSPC1889-250MG APOSPC1889-5G
2-Chlor-4-fluorothiophenol 97%
2-Chlor-4-fluorothiophenol
Formula: C₆H₄ClFS
Punto di ebollizione: 86…88 °C/15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00052936
CAS Number: 175277-99-3