Stampa…
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1886P-1G PC1886P-5G PC1886P-500MG
APOSPC1886P-1GEA 87.3 EUR
APOSPC1886P-1G APOSPC1886P-5G APOSPC1886P-500MG
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride 97%
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride
Formula: C₁₁H₆Cl₂FNO₂
Peso molecolare: 274,08 g/mol
Punto di fusione: 49…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00055650
CAS Number: 69399-79-7
EINECS: 273-987-0
UN: 3261
ADR: 8,III