Stampa…
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1886N-1G PC1886N-25G PC1886N-5G
APOSPC1886N-1GEA 19 EUR
APOSPC1886N-1G APOSPC1886N-25G APOSPC1886N-5G
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonitrile 97%
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonitrile
Formula: C₁₁H₆ClFN₂O
Punto di fusione: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052551
CAS Number: 175204-41-8