Stampa…
3-Chloro-4-fluorophenyl isocyanate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-1-fluoro-4-isocyanatobenzene
PC1886-25G PC1886-5G
APOSPC1886-25GEA 310 EUR
APOSPC1886-25G APOSPC1886-5G
3-Chloro-4-fluorophenyl isocyanate 98%
3-Chloro-4-fluorophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₇H₃ClFNO
Punto di ebollizione: 60…62 °C/2mmHg
Densità: 1,377 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 88 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00037037
CAS Number: 50529-33-4
UN: 2206
ADR: 6.1,II