Stampa…
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)indole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1884T-1G PC1884T-5G
APOSPC1884T-1GEA 162 EUR
APOSPC1884T-1G APOSPC1884T-5G
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)indole 97%
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)indole
Formula: C₁₄H₉ClFN
Peso molecolare: 245.68 g/mol
Punto di fusione: 170…173 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00068179
CAS Number: 1868-88-8