Stampa…
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Chloro-4-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC1884S-1G PC1884S-5G
APOSPC1884S-1GEA 14.7 EUR
APOSPC1884S-1G APOSPC1884S-5G
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride 97%
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₆H₇Cl₂FN₂
Peso molecolare: 197,04 g/mol
Punto di fusione: 211…212 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052267
CAS Number: 175135-74-7