Stampa…
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1884R-1G PC1884R-5G PC1884R-25G
APOSPC1884R-1GEA 0 EUR
APOSPC1884R-1G APOSPC1884R-5G APOSPC1884R-25G
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine, grado tecnico
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine
Formula: C₆H₆ClFN₂
Punto di fusione: 74…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00042214
CAS Number: 84282-78-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III