4-(2-Chloro-6-fluorophenyl)but-3-en-2-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC1884E-1G
PC1884E-5G
APOSPC1884E-1GEA
29.2
EUR
APOSPC1884E-1G
APOSPC1884E-5G
4-(2-Chloro-6-fluorophenyl)but-3-en-2-one 97%
4-(2-Chloro-6-fluorophenyl)but-3-en-2-one
Formula:
C₁₀H₈ClFO Peso molecolare: 198,63 g/mol Punto di ebollizione: 114…116 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051608 CAS Number: 175136-82-0 |