Stampa…
2-Chloro-6-fluorophenylacetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1884-10G PC1884-5G
APOSPC1884-10GEA 238 EUR
APOSPC1884-10G APOSPC1884-5G
2-Chloro-6-fluorophenylacetonitrile 98%
2-Chloro-6-fluorophenylacetonitrile
Formula: C₈H₅ClFN
Peso molecolare: 169,59 g/mol
Punto di ebollizione: 85 °C/2mmHg
Punto di fusione: 41…42 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001900
CAS Number: 75279-55-9