Stampa…
5-(Trifluoromethyl)-m-anisidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-5-(trifluoromethyl)anisole, 3-Amino-5-methoxybenzotrifluoride, 3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline, 5-(Trifluoromethyl)-3-anisidine, 5-(Trifluoromethyl)-3-methoxyaniline
PC1883-1G PC1883-25G PC1883-5G
APOSPC1883-1GEA 14.7 EUR
APOSPC1883-1G APOSPC1883-25G APOSPC1883-5G
5-(Trifluoromethyl)-m-anisidine 97%
5-(Trifluoromethyl)-m-anisidine
Formula: C₈H₈F₃NO
Peso molecolare: 191,15 g/mol
Punto di fusione: 50…52 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000393
CAS Number: 349-55-3
EINECS: 206-487-8