Stampa…
(2-Chloro-6-fluorophenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1882-100G PC1882-25G PC1882-5G
APOSPC1882-100GEA 180 EUR
APOSPC1882-100G APOSPC1882-25G APOSPC1882-5G
(2-Chloro-6-fluorophenyl)acetic acid 98%
(2-Chloro-6-fluorophenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Punto di fusione: 120…123 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004319
CAS Number: 37777-76-7