Stampa…
4-Cloro-3-fluoro-fenolo 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1880G-25G PC1880G-5G PC1880G-100G
APOSPC1880G-25GEA 53.9 EUR
APOSPC1880G-25G APOSPC1880G-5G APOSPC1880G-100G
4-Cloro-3-fluoro-fenolo 98%
4-Cloro-3-fluoro-fenolo
Formula: C₆H₄ClFO
Peso molecolare: 146,55 g/mol
Punto di ebollizione: 84 °C/44mmHg
Punto di fusione: 50…56 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042583
CAS Number: 348-60-7