Stampa…
4-Cloro-2-fluoro-fenolo 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1880F-100G PC1880F-25G
APOSPC1880F-100GEA 177 EUR
APOSPC1880F-100G APOSPC1880F-25G
4-Cloro-2-fluoro-fenolo 98%
4-Cloro-2-fluoro-fenolo
Formula: C₆H₄ClFO
Punto di ebollizione: 103…104 °C/50mmHg
Punto di fusione: 20 °C
Densità: 1,378 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075030
CAS Number: 348-62-9