Stampa…
3-Cloro-4-fluoro-fenolo 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1880D-25G PC1880D-1G PC1880D-5G
APOSPC1880D-25GEA 94.5 EUR
APOSPC1880D-25G APOSPC1880D-1G APOSPC1880D-5G
3-Cloro-4-fluoro-fenolo 97%
3-Cloro-4-fluoro-fenolo
Formula: C₆H₄ClFO
Peso molecolare: 146,55 g/mol
Punto di ebollizione: 103…104 °C/11mmHg
Punto di fusione: 38…43 °C
Flash Pt: 108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002257
CAS Number: 2613-23-2
EINECS: 220-042-5
UN: 3261
ADR: 8,III