Stampa…
2-Cloro-4-fluoro-fenolo 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1880-100G PC1880-25G PC1880-500G
APOSPC1880-100GEA 55.3 EUR
APOSPC1880-100G APOSPC1880-25G APOSPC1880-500G
2-Cloro-4-fluoro-fenolo 98%
2-Cloro-4-fluoro-fenolo
Formula: C₆H₄ClFO
Peso molecolare: 146,55 g/mol
Punto di ebollizione: 171…172 °C
Punto di fusione: 20…23 °C
Densità: 1,345 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002168
CAS Number: 1996-41-4
EINECS: 217-876-7