Stampa…
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-6-trifluoromethylnicotinic acid, 2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
PC1877-10G PC1877-1G PC1877-5G
APOSPC1877-10GEA 112 EUR
APOSPC1877-10G APOSPC1877-1G APOSPC1877-5G
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 98%
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₇H₄F₃NO₃
Peso molecolare: 207.11 g/mol
Punto di fusione: 165…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862657
CAS Number: 191595-63-8