Stampa…
4-Nitro-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC18759-25G PC18759-5G PC18759-10G
APOSPC18759-25GEA 51 EUR
APOSPC18759-25G APOSPC18759-5G APOSPC18759-10G
4-Nitro-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
4-Nitro-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
Formula: C₈H₄F₃NO₄
Peso molecolare: 235,12 g/mol
Punto di fusione: 135…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039246
CAS Number: 320-37-6